Läs mer
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, 98 %
Produktkod. 11436500
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436500 1 g 1g
15423727 250 mg 250mg
11446500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27590.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 109431-87-0 | C9H17NO3 | 187,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109431-87-0
Molekylformel C9H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 187.24
MDL-nummer MFCD01317838
InChI-nyckel APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, r-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, r---n-boc-3-pyrrolidinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-pyrrolidinol, r-bochp, r-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydropyrrolidine, r---boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 6544479
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-hydroxipyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.