Läs mer
(R)-(+)-1-Boc-3-metylpiperazin, 97 %
Produktkod. 11397099
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397099 1 g 1g
11307109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27350.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 163765-44-4 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163765-44-4
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD02683205
InChI-nyckel FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-methylpiperazine, r-4-boc-2-methylpiperazine, r-4-n-boc-2-methylpiperazine, r-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-methylpiperazine-1-carboxylate, r-4-n-boc-2-methyl-piperazine, r-1-boc-3-methyl-piperazine, r-4bocmp, r-n4-boc-2-methylpiperazine, 3r-1-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 2756811
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-metylpiperazin-l-karboxylat
LEDER CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Smältpunkt 40 °C till 45 °C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +16° (c=1 i Dioxan)
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.