Läs mer
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine, 97%
Produktkod. p-7029838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397099 1 g 1g
11307109 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11397099
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27350.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 163765-44-4 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163765-44-4
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD02683205
InChI-nyckel FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-methylpiperazine, r-4-boc-2-methylpiperazine, r-4-n-boc-2-methylpiperazine, r-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-methylpiperazine-1-carboxylate, r-4-n-boc-2-methyl-piperazine, r-1-boc-3-methyl-piperazine, r-4bocmp, r-n4-boc-2-methylpiperazine, 3r-1-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 2756811
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-metylpiperazin-l-karboxylat
LEDER CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Smältpunkt 40°C to 45°C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +16° (c=1 in Dioxane)
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.