Läs mer
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol, 98 %
Produktkod. 15443657
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443657 5 g 5g
15453657 250 mg 250mg
11372359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27296.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 119768-44-4 | C8H17NO3 | 175,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119768-44-4
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD04974338
InChI-nyckel YNJCFDAODGKHAV-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-r-1-amino-2-propanol, r-tert-butyl 2-hydroxypropyl carbamate, r-1-boc-amino-2-propanol, tert-butyl n-2r-2-hydroxypropyl carbamate, n-boc-1-amino-2-propanol, n-boc-r-isopropanolamine, t-butyl 2r-2-hydroxypropylcarbamate, r-tert-butyl 2-hydroxypropylcarbamate
PubChem CID 12094522
IUPAC-namn tert-butyl-N-[(2R)-2-hydroxipropyl]karbamat
LEDER C[C@@H](O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.23
Optisk rotation −24° (c=1 i kloroform)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.