Läs mer
(R)-(-)-1-Cyclohexylethyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499109
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499109 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15499109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19976.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Cyclohexylethyl isothiocyanate
CAS 196402-21-8
Densitet 1
Molekylformel C9H15NS
Brytningsindex 1.5264
MDL-nummer MFCD04039328
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym r---1-cyclohexylethyl isothiocyanate, 1r-1-isothiocyanatoethyl cyclohexane, cyclohexane, 1r-1-isothiocyanatoethyl
InChI-nyckel KMMWHCFHXACMCZ-MRVPVSSYSA-N
LEDER CC(C1CCCCC1)N=C=S
IUPAC-namn [(1R)-1-isothiocyanatoethyl]cyclohexane
Molekylvikt (g/mol) 169.286
PubChem CID 40424844
Formel vikt 169.29
Procent renhet 97%