Läs mer
(R)-(-)-1-cyklohexyletylamin, ChiPros 98 %, ee 94+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309595 1 g 1g
11319595 5 g 5g
11329595 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19051.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5913-13-3 | C8H17N | 127.23 g/mol
(R)-(-)-1-cyklohexyletylamin används vid framställning av bensyliden(1-cyklohexyletyl)amin genom att reagera med bensaldehyd. Det används också för att framställa kirala polymetakrylamider, som används som stationära faser för vätskekromatografisk upplösning av racemiska amider. Utöver detta används det vid framställning av polyamider bundna till silikagel för högpresterande vätskekromatografi, som är tryckstabila.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-1-cyklohexyletylamin används vid framställning av bensyliden(1-cyklohexyletyl)amin genom att reagera med bensaldehyd. Det används också för att framställa kirala polymetakrylamider, som används som stationära faser för vätskekromatografisk upplösning av racemiska amider. Utöver detta används det vid framställning av polyamider bundna till silikagel för högpresterande vätskekromatografi, som är tryckstabila.
Löslighet
Blandbar med aceton, kloroform, dimetylsulfoxid, etanol, metanol, eter, petroleumeter och diklormetan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5913-13-3
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.23
MDL-nummer MFCD00043338
InChI-nyckel XBWOPGDJMAJJDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---1-cyclohexylethylamine, r-1-cyclohexylethylamine, 1r-1-cyclohexylethanamine, r-1-cyclohexylethanamine, 1r-1-cyclohexylethylamine, chembl19290, 1r-1-cyclohexylethan-1-amine, 1-cyclohexyl-ethylamine, 1-cyclohexylethanamine #, r---cyclohexylethylamine
PubChem CID 10997046
LEDER CC(N)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine
Densitet 0.866
pH 11
Kokpunkt 177°C to 178°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Odör Amine-like
Anteckningar om analysprocent ee≥ 94 %
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 2935070
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with acetone,chloroform,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol,ether,petroleum ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Optisk rotation −4° (Neat)
IUPAC-namn (IR)-1-cyklohexyletanamin
Formel vikt 127.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.