Läs mer
(R)-(-)-1-Indanyl isothiocyanate, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439129
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439129 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15439129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20068.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Indanyl isothiocyanate
CAS 737000-97-4
Densitet 1.145
Kokpunkt 108°C to 113°C (0.1 mmHg)
Molekylformel C10H9NS
Brytningsindex 1.6134
MDL-nummer MFCD05664055
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym r---1-indanyl isothiocyanate, 1r-1-isothiocyanato-2,3-dihydro-1h-indene, 1r indanisothiocyanate, r-1-isothiocyanato-2,3-dihydro-1h-indene
InChI-nyckel YQGGEOQEFFXRLO-SNVBAGLBSA-N
LEDER C1CC2=CC=CC=C2C1N=C=S
IUPAC-namn (1R)-1-isothiocyanato-2,3-dihydro-1H-indene
Molekylvikt (g/mol) 175.249
PubChem CID 7018249
Formel vikt 175.25
Procent renhet 94%