Läs mer
(R)-(-)-1-metoxi-2-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10306551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10306551 1 mL Glasflaska 1ml
10336691 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10306551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4984-22-9 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4984-22-9
MDL-nummer MFCD01632587
InChI-nyckel ARXJGSRGQADJSQ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---1-methoxy-2-propanol, 2r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxy-2-propanol, r-1-methoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2r, 20s-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane-1,20-diol, pubchem6714, r-methoxy-propan-2-ol
PubChem CID 2733589
IUPAC-namn (2R)-l-metoxipropan-2-ol
LEDER CC(COC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -97.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 120.0°C
Flampunkt 30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H10O2
Linjär formel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4020 to 1.4040
Kvantitet 1 mL
Specifikt rotationsförhållande −22° (20°C c=10,CHCl3)
Specifik rotation − 22.00
Molekylvikt (g/mol) 90.122
Formel vikt 90.12
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.