missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-1-Methyl-3-aminomethyl-piperidine Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30466391
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466391 100 mg
30477755 250 mg
30475188 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30466391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM221783100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1400744-18-4
Molekylformel C7H16N2 . 2 (HCl)
Molekylvikt (g/mol) 201.13
Synonym 3-Piperidinemethanamine, 1-methyl-, hydrochloride (1:2), (3R)- (ACI), (3R)-1-Methyl-3-piperidinemethanamine dihydrochloride, (R)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine dihydrochloride, [(3R)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanamine dihydrochloride, (3R)-3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine dihydrochloride, (3R)-3-(Aminomethyl)-N-methylpiperidine dihydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(aminomethyl)piperidine dihydrochloride
IUPAC-namn [(3R)-1-methylpiperidin-3-yl]methanamine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.CN1CCC[C@H](CN)C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-1-Methyl-3-aminomethyl-piperidine Dihydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H16N2.2ClH/c1-9-4-2-3-7(5-8)6-9;;/h7H,2-6,8H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
Formel vikt 200.0847
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.