Läs mer
(R)-1-Methyl-3-aminomethyl-piperidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-Methyl-3-aminomethyl-piperidine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2.2ClH/c1-9-4-2-3-7(5-8)6-9;;/h7H,2-6,8H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 200.0847 |