Läs mer
(R)-(-)-l-metyl-3-hydroxipyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365525
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365525 250 mg 250mg
11345525 1 g 1g
11355525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19694.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104641-60-3
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD03788747
InChI-nyckel FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
LEDER CN1CCC(O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densitet 0.92
Kokpunkt 103°C to 106°C (35 mmHg)
Flampunkt 70°C (158°F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4349393
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
IUPAC-namn (3R)-l-metylpyrrolidin-3-ol
Formel vikt 101.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.