Läs mer
(R)-(-)-1-Metyl-3-fenylpropylamin, 98 %
Produktkod. 10722212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722212 1 g 1g
11945251 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1718.65 SEK / 1g
    Save 256.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 937-52-0 | C10H15N | 149,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 937-52-0
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.24
MDL-nummer MFCD00145208
InChI-nyckel WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutan-2-amine, 2r-4-phenylbutan-2-amine, unii-o4f6h42uwq, o4f6h42uwq, r-1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, r, r-1-methyl-3-phenyl-propylamine
PubChem CID 2734033
LEDER CC(N)CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Färg Färglös
Densitet 0.9360g/mL, 0.936
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5130 till 1,5150
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −11.00 (20.00 °C prydligt)
Specifik rotation −11,00
IUPAC-namn 4-fenylbutan-2-amin
Formel vikt 149.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.