missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-1-Methylmephenytoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-Methylmephenytoin |
| CAS | 201606-44-2 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-4-13(10-8-6-5-7-9-10)11(16)14(2)12(17)15(13)3/h5-9H,4H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@]1(N(C)C(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (5R)-5-ethyl-1,3-dimethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vikt | 232.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?