missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-1-Methylpiperidine-2-carboxylic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-Methylpiperidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 41447-17-0 |
| Molekylformel | C7H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-1-Methyl-2-Piperidinecarboxylic Acid, (+)-(R)-N-Methylpipecolic Acid; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CN1CCCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-1-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?