Läs mer
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349585
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349585 1 g 1g
11359585 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19045.03
Request Bulk or Custom Format
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol används som en mellanprodukt för syntes av prostaglandiner, modifierade eikosanoider strukturerade med fettsyror fästa till en 5-ledad ring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol används som en mellanprodukt för syntes av prostaglandiner, modifierade eikosanoider strukturerade med fettsyror fästa till en 5-ledad ring.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32556-70-0
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00192370
InChI-nyckel VUGRNZHKYVHZSN-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-+-1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, 3r, 3r-oct-1-yn-3-ol, r-1-octyn-3-ol, unii-az9v2w5sw4, 3r-1-octyn-3-ol, az9v2w5sw4, +-1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, r, 1-octyn-3-ol, +
PubChem CID 6999692
IUPAC-namn (3R)-okt-1-yn-3-ol
LEDER CCCCCC(C#C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Octyn-3-ol
Densitet 0.866
Kokpunkt 100°C (20 mmHg)
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 1 g
Beilstein 2037704
Optisk rotation +9.9° (Neat)
Formel vikt 126.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.