Läs mer
(R)-1-Phenethyl Alcohol, TRC
Produktkod. 30420558
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30420558 25 g
1 options
Produktkod. 30420558 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29600525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-1-Phenethyl Alcohol
CAS 1517-69-7
Molekylformel C8H10O
Kvantitet 25 g
Synonym (alphaR)-alpha-Methylbenzenemethanol, (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, (+)-1-Phenylethanol, (+)-sec-Phenethyl Alcohol, (+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, (+)-alpha-Phenethyl Alcohol, (R)-(+)-alpha-Hydroxyethylbenzene, (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, R(+)-Phenylethanol, d-alpha-Phenethyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
LEDER C[C@@H](O)c1ccccc1
IUPAC-namn (1R)-1-phenylethanol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732