Läs mer
(R)-(+)-1-fenyl-1-propanol, 99 %
Produktkod. 11357545
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357545 100 mg 100mg
11347545 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05681.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 1565-74-8 | C9H12O | 136,194 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1565-74-8
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00064279
InChI-nyckel DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-phenyl-1-propanol, r-1-phenylpropan-1-ol, 1r-1-phenylpropan-1-ol, r-1-phenyl-1-propanol, r-1-phenyl-propanol, r-+-alpha-ethylbenzyl alcohol, r-+-1-phenylpropanol, r-1-phenylpropanol, 1-phenyl-1-propanol #, r-1-phenyl-1propanol
PubChem CID 640199
IUPAC-namn (IR)-l-fenylpropan-l-ol
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
Densitet 0.993
Kokpunkt 217 °C till 219 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 100 mg
Beilstein 2041555
Optisk rotation +47° (c=2,2 i hexan)
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.