Läs mer
((R)-1-phenyl-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)((S)-1-phenyl-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((R)-1-phenyl-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)((S)-1-phenyl-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)methanone |
| CAS | 2216750-52-4 |
| Molekylformel | C31H28N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Solifenacin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C31H28N2O/c34-31(32-21-19-23-11-7-9-17-27(23)29(32)25-13-3-1-4-14-25)33-22-20-24-12-8-10-18-28(24)30(33)26-15-5-2-6-16-26/h1-18,29-30H,19-22H2/t29-,30+ |
| LEDER | O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3CC1)N4[C@H](C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.57 |