Läs mer
(R)-(+)-1-Fenyletanol, 99 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364186 25 g 25g
11354186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19296.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1517-69-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
(R)-(+)-1-Fenyletanol används vid syntes av optiskt aktiva produkter. Det är också användbart vid bestämning av enantiomerisk renhet och för upplösning av syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-1-Fenyletanol används vid syntes av optiskt aktiva produkter. Det är också användbart vid bestämning av enantiomerisk renhet och för upplösning av syror.
Löslighet Blandbar med organiska lösningsmedel och lätt blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1517-69-7
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00064263
InChI-nyckel WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
PubChem CID 637516
ChEBI CHEBI:45616
LEDER CC(O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Phenylethanol
Smältpunkt 9°C to 11°C
Densitet 1.012
Kokpunkt 88°C to 89°C (10 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Mild
Anteckningar om analysprocent ee≥ 97 %
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2937
Beilstein 2039798
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents and slightly miscible with water.
Optisk rotation +45° (c=5 in Methanol)
IUPAC-namn (IR)-1-fenyletanol
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.