Läs mer
(R)-(+)-1-fenyletylisocyanat, 99 %
Produktkod. 11348365
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348365 1 g 1g
11358365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10305.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33375-06-3 | C9H9NO | 147,177 g/mol
(R)-1-fenyletylisocyanat används vid derivatisering av alkoholer, tiokarbamater och hydroxifettsyror. (R)-1-fenyletylisocyanat hämmade måttligt båda BP-DNA-addukterna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-1-fenyletylisocyanat används vid derivatisering av alkoholer, tiokarbamater och hydroxifettsyror. (R)-1-fenyletylisocyanat hämmade måttligt båda BP-DNA-addukterna.
Löslighet Bryts ner i vatten
.
Noter
Fuktkänsligt. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33375-06-3
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00063015
InChI-nyckel JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
PubChem CID 7018262
IUPAC-namn [(IR)-1-isocyanatoetyl]bensen
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Densitet 1.045
Kokpunkt 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.5124
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 3196930
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Optisk rotation +10.5° (Neat)
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.