Läs mer
Alfa Aesar™ (R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate, 95%
Produktkod. 15499149
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499149 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15499149 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L20315.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate
CAS 24277-44-9
Densitet 1.06
Kokpunkt 132°C to 133°C (20 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Odör Irritating
Molekylformel C9H9NS
Brytningsindex 1.581
MDL-nummer MFCD00135478
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 6476425
Känslighet Moisture sensitive
Synonym r-1-isothiocyanatoethyl benzene, 1r-1-isothiocyanatoethyl benzene, r---1-phenylethyl isothiocyanate, d-alpha-methylbenzyl isothiocyanate, d-a-methylbenzylisothiocyanate, d-a-methylbenzyl isothiocyanate, d--methylbenzyl isothiocyanate, r-methyl benzyl isothiocyanate, r-1-phenylethyl isothiocyanate, --1-phenylethyl isothiocyanate
InChI-nyckel QQCJPTVZIZVKEZ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation −17° (c=10 in Chloroform)
LEDER CC(N=C=S)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn [(1R)-1-isothiocyanatoethyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 163.24
PubChem CID 7015180
Formel vikt 163.24
Procent renhet 95%