Läs mer
(R)-(+)-1-fenyletylamin, 98 %
Produktkod. 11434403
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434403 25 g 25g
11444403 100 g 100g
11454403 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10967.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121,183 g/mol
(R)-(+)-1-Fenyletylamin är en kiral amin som används för bestämning av den enantiomera renheten hos syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-1-Fenyletylamin är en kiral amin som används för bestämning av den enantiomera renheten hos syror.
Löslighet Lösligt i
vatten (40 g/L).
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3886-69-9
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00064405
InChI-nyckel RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC-namn (IR)-1-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.948
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2410916
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Löslighetsinformation Soluble in water (40g/L).
Optisk rotation +29° (c=10 in ethanol)
Formel vikt 121.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.