Läs mer
(R)-(+)-1-Fenyletylamin, 99+%, ee 99+%
Produktkod. 11349655
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349655 5 g 5g
11359655 25 g 25g
11369655 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19117.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121,183 g/mol
(R)-(+)-1-Fenyletylamin används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också för att bestämma den enantiomera renheten hos syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-1-Fenyletylamin används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också för att bestämma den enantiomera renheten hos syror.
Löslighet Blandbar med vatten
och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luftkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3886-69-9
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00064405
InChI-nyckel RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC-namn (IR)-1-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.948
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Odör Amine-like
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2410916
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Löslighetsinformation Miscible with water and chloroform.
Optisk rotation +30° (c=10 in Ethanol)
Formel vikt 121.18
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.