Läs mer
(R)-(+)-1-Fenyletylamin, 99+%, framställd av BASF AG, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10704763 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 10704763
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3886-69-9
MDL-nummer MFCD00064405
InChI-nyckel RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC-namn (IR)-1-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -10.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 184.0°C to 186.0°C
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H11N
Linjär formel C6H5CH(CH3)NH2
Brytningsindex 1.5250 to 1.5270
Kvantitet 250 g
Beilstein 12,II,586
Fieser 09,363; 03,199; 14,257; 13,185; 12,319; 11,411; 07,393; 05,441; 02,271; 01,838; 06,457
Merck Index 13,6054
Specifikt rotationsförhållande + 40.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation + 40.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.