Läs mer
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15819400
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819400 100 mL 100ml
15809400 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15819400 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8070310100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For the resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3886-69-9
Kvalitet Research
Molekylformel C6H5CH(CH3)NH2
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Specifikationer
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.95 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 187°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00064405
Kvantitet 100 mL
Synonym (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine