Läs mer
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-1-Phenylpropan-1-amine |
| CAS | 3082-64-2 |
| Molekylformel | C9H13N |
| MDL-nummer | MFCD00083057 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | N[C@H](CC)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Procent renhet | 95% |