Läs mer
(R)-(+)-1-Phenylpropyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15419159
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419159 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15419159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20318.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Phenylpropyl isothiocyanate
CAS 745784-00-3
Kokpunkt 128°C to 129°C (9 mmHg)
Molekylformel C10H11NS
Brytningsindex 1.5717
MDL-nummer MFCD05664118
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym r-+-1-phenylpropyl isothiocyanate, 1r-1-isothiocyanatopropyl benzene, 1r-1-phenylpropanisothiocyanate, r-+-1-phenylpropylisothiocyanate
InChI-nyckel KLNMIWGOGGBFNV-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCC(N=C=S)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn [(1R)-1-isothiocyanatopropyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 177.27
PubChem CID 7018279
Formel vikt 177.27
Procent renhet 97%