Läs mer
(R)-(+)-1-fenylpropylamin, ChiPros 99+%, ee 98%
Product Code. 11322997
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11322997 25 g 25g
11302997 1 g 1g
11312997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11322997 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16319.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 3082-64-2 | C9H13N | 135,21 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3082-64-2
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00083057
InChI-nyckel AQFLVLHRZFLDDV-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-phenylpropylamine, r-1-phenylpropan-1-amine, 1r-1-phenylpropan-1-amine, r-1-phenylpropylamine, r-+-alpha-ethylbenzylamine, 1r-1-phenylpropylamine, r-+-methylbenzylamine, r-+-1-amino-1-phenylpropane, r +-a-ethylbenzylamine, r-+-, a-ethylbenzylamine
PubChem CID 5324978
IUPAC-namn (IR)-l-fenylpropan-l-amin
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
Smältpunkt -69 °C
Densitet 0.93
Kokpunkt 205 °C
Flampunkt 77 °C (170 °F)
Odör Aminliknande
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 3029904
Känslighet Luftkänslig
Optisk rotation +20° (Snyggt)
Formel vikt 135.21
Procent renhet ≥99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.