missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-1-[(S)-(2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine |
| CAS | 155830-69-6 |
| Molekylformel | C32H40FeP2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(1-(Di-tert-butylphosphino)ethyl)-1-(diphenylphosphino)Ferrocene, Josiphos SL-J002-1, [(R)-1-[(S)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethyl]Diphenylphosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1 |
| LEDER | [Fe].C[C@@H](P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)[C]1[CH][CH][CH][C]1P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][CH][CH]4 |
| IUPAC-namn | cyclopentane;ditert-butyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphane;iron |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.45 |
| Formel vikt | 542.1955 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?