Läs mer
BUCHI R-100 System
Produktkod. 15354906 Handla allt Buchi Produkter
Beskrivning:
Ingen skyddande beläggning
Säkerhetsbeläggning
Inkluderar:
F -105, -10 °C till +25 °C
F-100, fixa 10 °C
Ingen recirkulerande kylare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15354906
Brand: BUCHI 11100V1111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
  • R-100 rotary evaporator
  • Entry level Rotavapor
  • Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Specifikationer
Beskrivning Säkerhetsbeläggning
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 5 L
Hastighet 280 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 95 °C
Inkluderar F-100, fixa 10 °C
Glasmonteringstyp Vertikal
Standard konisk fog SJ 29/32