Läs mer
BUCHI R-100 System
Handla allt Buchi Produkter
Beskrivning:
Ingen skyddande beläggning
Säkerhetsbeläggning
Inkluderar:
F -105, -10 °C till +25 °C
F-100, fixa 10 °C
Ingen recirkulerande kylare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- R-100 rotary evaporator
- Entry level Rotavapor
- Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ingen skyddande beläggning |
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighet | 280 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning till 95 °C |
| Inkluderar | F -105, -10 °C till +25 °C |
| Glasmonteringstyp | Vertikal |
| Standard konisk fog | SJ 29/32 |