Läs mer
R-10015, MedChemExpress
Beskrivning
R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-10015 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2097938-51-5 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19ClN6O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (152.12 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2NC(C3CCN(C4=C5C(NC=C5Cl)=NC=N4)CC3)=NC2=C1)OC |
| Visa mer |