Läs mer
IKA™ R 104 Stativ
Produktkod. 10072622 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
T 10 Basic och T 10 Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10072622 T 10 Basic och T 10 Standard Varje
1 options
Produktkod. 10072622 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003386000
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Stå
Diameter (metrisk) 10 mm
Höjd (metrisk) 370 mm
Längd (metrisk) skaft 355 mm
Bredd (metrisk) 242 mm
För användning med (utrustning) T 10 Basic och T 10 Standard
Förpackningsmängd 1 st