Beskrivning
Den är idealisk för applikationer som arbetar med låg till medium blandningsviskositet som kräver axiellt flödesmönster vid hög hastighet med minimal temperaturökning.
Beställningsinfo
R 1401 måste fästas på precisionsaxeln R 6000 för att fungera (måste beställas separat).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Arbetsområde 1 till 30L |
| Diameter (engelska) Skaft | 2,2 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 55 mm |
| För användning med (utrustning) | EUROSTAR 20 digitala höghastighetsblandare |
| För användning med (applikation) | Hög hastighet omrörning |
| Typ | Propeller |