Läs mer
IKA™ R 1402 Dissolver Omrörare
Produktkod. 10483151 Handla allt IKA Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
42 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Förpackningsstorlek
10483151 42 mm Varje
1 options
Produktkod. 10483151 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0001243300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00 SEK
    3972.67 SEK / Paket med 1
    Save 617.33 SEK
    13% Av
I lager
Hjälper till att ge hög hastighet omrörning i laboratoriet.
  • För användning med EUROSTAR 20 höghastighets digitala omrörare
  • Arbetsområde 1 till 30L
  • Omrörarens diameter 40 mm
Beställningsinfo
DiameterMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Arbetsområde 1 till 30L
Diameter (engelska) 1,6 tum.
Diameter (engelska) Skaft 1,7 tum
Diameter (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) axel 42 mm
För användning med (utrustning) EUROSTAR 20 höghastighets digitala omrörare
Typ Upplösare