Läs mer
MedChemExpress R-1479
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 284.23 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.66% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 478182-28-4 |
| Synonym | 4'-Azidocytidine |