Läs mer
(R)-2-(1-hydroxietyl)pyridin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434909
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434909 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15434909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62548.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27911-63-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
För syntes av optiskt aktiva produkter.
Löslighet
Löslig i etanol och vatten.
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 27911-63-3
Färg Färglös
Molekylformel C7H9NO
MDL-nummer MFCD04972322
Kvantitet 1 g
Beilstein 3537186
Synonym r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and water.
InChI-nyckel PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
LEDER CC(C1=CC=CC=N1)O
IUPAC-namn (IR)-l-pyridin-2-yletanol
Molekylvikt (g/mol) 123.155
PubChem CID 642847
Formel vikt 123.16
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.