Läs mer
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)fosfin)-3,3'-bipyridin
Produktkod. 11415410
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415410 0.1 g 0.1g
11425410 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044613.77
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Asymmetrisk hydrogenering | CAS: 442905-33-1 | C46H50N2O4P2 | 756,864 g/mol
(R)-(+)-2,2',6,6'-tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)fosfino)-3,3'-bipyridin används vid asymmetrisk hydrering. Det fungerar som en ligand som används vid asymmetrisk hydrering avβ -ketoestrar, 2-arylakrylater, arylketoner och andra substrat. Andra tillämpningar inkluderar att den används i stor utsträckning som en katalysator, när den kombineras med Rh, Ru och Ir prekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 442905-33-1
Molekylformel C46H50N2O4P2
Molekylvikt (g/mol) 756.864
MDL-nummer MFCD04974235
InChI-nyckel JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
PubChem CID 11182279
IUPAC-namn [3-[4-bis(3,5-dimetylfenyl)fosfanyl-2,6-dimetoxipyridin-3-yl]-2,6-dimetoxipyridin-4-yl]-bis(3,5-dimetylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)- (+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Smältpunkt 190°C to 194°C
Kvantitet 0.1 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 756.86
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.