Läs mer
(R)-2,2'-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%
Produktkod. 15495445
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495445 250 mg 250mg
15485445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60112.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1365531-98-1 | C76H108O8P2 | 1211.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med ljus och oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1365531-98-1
Molekylformel C76H108O8P2
Molekylvikt (g/mol) 1211.64
MDL-nummer MFCD20265636
InChI-nyckel KACYLFSRRUJDSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-dtbm-garphos, 4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, ar-2,2'-bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphino-4,4'-dimethoxy-6,6'-dimethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, 2'-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphane
PubChem CID 87110675
IUPAC-namn [2-[2-bis(3,5-ditert-butyl-4-metoxifenyl)fosfanyl-4,6-dimetoxifenyl]-3,5-dimetoxifenyl]-bis(3,5-ditert-butyl-4-metoxifenyl)fosfan
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=C(C(=C5)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)C6=CC(=C(C(=C6)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)OC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 1211.61
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.