Läs mer
(R)-2,2'-bis[bis(3,5-trifluormetylfenyl)fosfino]-4,4',6,6'-tetrametoxibifenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415475 250 mg 250mg
15405475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60561.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1365531-84-5 | Molekylformel: C48H28F24O4P2 | Molekylvikt: 1186,66 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Luftkänslig. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1365531-84-5
Molekylformel C48H28F24O4P2
Molekylvikt (g/mol) 1186.66
MDL-nummer MFCD19443625
InChI-nyckel JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphino biphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl 2'-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
PubChem CID 87111592
IUPAC-namn [2-[2-bis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]fosfanyl-4,6-dimetoxifenyl]-3,5-dimetoxifenyl]-bis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]fosfan
LEDER COC1=CC(OC)=C(C(=C1)P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=C(OC)C=C(OC)C=C1P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluoromethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 1186.64
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.