Läs mer
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 95+%, ACROS Organics™
Produktkod. 10493195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10493195 250 mg Glass bottle 250mg
10035173 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10493195 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382342500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 99646-28-3
Molekylformel C48H40P2
Molekylvikt (g/mol) 678.796
MDL-nummer MFCD01311709
InChI-nyckel IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC-namn [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphane
LEDER CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 255.0°C to 257.0°C
Färg White to Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande +167.50° (20°C c=0,3%,toluene)
Specifik rotation + 167.50
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 678.79
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.