Läs mer
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Produktkod. 11309787
Change view
Kvantitet:
100 mg
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
100mg
10g
2g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309787 100 mg 100mg
11319787 0.5 g 0.5g
11386049 2 g 2g
11396049 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11309787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042119.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kiral katalysatorligand
(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylfosfino)-1,1'-binaftyl används som kiral katalysatorligand. (R)-T-BINAP-komplex härledda från rodiumprekursorer används för asymmetrisk hydroformylering av vinylacetat. Det är en katalysator som används för reduktiv aminering av ketoner, Pt-dikationer för katjonfångning, Rh(I)-katalysator för hydrering av acetamidokrylsyraderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99646-28-3
Molekylformel C48H40P2
Molekylvikt (g/mol) 678.796
MDL-nummer MFCD00269856
InChI-nyckel IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC-namn [1-[2-bis(4-metylfenyl)fosfanylnaftalen-1-yl]naftalen-2-yl]-bis(4-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smältpunkt 255°C to 257°C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +156°C (c=0.5 in Benzene)
Formel vikt 678.79
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.