Läs mer
(R)-(+)-2,2'-bis(metoximetoxi)-1,1'-binaftyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467895
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467895 1 g 1g
15477895 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31791.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 173831-50-0
Molekylformel C24H22O4
Molekylvikt (g/mol) 374.436
MDL-nummer MFCD03788935
InChI-nyckel YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, s-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, r-+-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, r-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, r-+-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthalene, 2,2'-bis methoxymethoxy, s---2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, s-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, r-2,2/'-bis methoxymethoxy-1,1/'-binaphthalene
PubChem CID 10959708
IUPAC-namn 2-(metoximetoxi)-1-[2-(metoximetoxi)naftalen-1-yl]naftalen
LEDER COCOC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)OCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Smältpunkt 101°C to 105°C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +94.5° (C=1 in THF)
Formel vikt 374.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.