Läs mer
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate |
| CAS | 23788-74-1 |
| Molekylformel | C13H18O5S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4-methylbenzenesulfonate, (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m1/s1 |
| LEDER | O=[S](OC[C@@H]1OC(C)(C)OC1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O |
| IUPAC-namn | (R)-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.34 |
| Formel vikt | 286.34 |