Läs mer
(R)-(+)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10087949 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10087949 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10087949 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369260010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-carboxaldehyde
CAS 15186-48-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0450g/mL, 1.045
Kokpunkt 139,0 °C
Flampunkt 62 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H10O3
MDL-nummer MFCD00269682
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +39° till +69° (20 °C, 589 nm) (c=2, kloroform)
Synonym r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
InChI-nyckel YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
LEDER CC1(OCC(O1)C=O)C
IUPAC-namn (4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 130.14
PubChem CID 259712
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Contains various amounts of polymer
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.