missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 114.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?