Läs mer
(R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11446226
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446226 5 g 5g
11436226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23037.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14347-78-5
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.159
MDL-nummer MFCD00003213
InChI-nyckel RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
IUPAC-namn [(4R)-2,2-dimetyl-l,3-dioxolan-4-yl]metanol
LEDER CC1(OCC(O1)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Densitet 1.066
Kokpunkt 82°C to 83°C (14 mmHg)
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 5 g
Beilstein 80117
Merck Index 14,5213
Optisk rotation −11.5° (c=5 in Methanol)
Formel vikt 132.18
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.