missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30132475
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132475 5 g
30136880 10 g
30010245 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6226755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 521284-22-0
Molekylformel C16H21ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 292.8
Synonym (αR)-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol Monohydrochloride

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride
Analyt- eller komponentnamn (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.