missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-2-(4-Butylphenyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-(4-Butylphenyl)propionic Acid |
| CAS | 1263078-21-2 |
| Molekylformel | C13H18O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-butyl-α-methyl-, (αR)-, (αR)-4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, (R)-2-(4-Butyl-phenyl)-propionic acid, (2R)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid, (R)-p-Butylhydratropic acid, p-Butyl (R)-Ibuprofen |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCc1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(4-butylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vikt | 206.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?