Läs mer
(R)-2-((4-nitrophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-2-[(2-(4-Nitrophenyl)ethyl)amino]-1-phenylethan-1-ol Hydrochloride |
| CAS | 521284-21-9 |
| Molekylformel | C16 H18 N2 O3 . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (alphaR)-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol Monohydrochloride, (R)-2-((4-nitrophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride, Imp. F (EP) as hydrochloride: (1R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethan-1-ol Hydrochloride, Benzenemethanol, α-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)- (ACI), Benzenemethanol, α-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-, monohydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)-ethyl]amino]-1-phenylethanol monohydrochloride, (R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethanol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O3.ClH/c19-16(14-4-2-1-3-5-14)12-17-11-10-13-6-8-15(9-7-13)18(20)21;/h1-9,16-17,19H,10-12H2;1H/t16-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O[C@@H](CNCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1R)-2-[2-(4-nitrophenyl)ethylamino]-1-phenylethanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.787 |
| Formel vikt | 322.108 |